Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 174,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 291,00 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 726,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
1 hPa ( 767 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration)
form
powder
potency
4340 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.5% loss on drying, 105 °C
pH
6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1304 °C/1013 hPa
mp
659 °C
solubility
1793 g/L
density
3.67 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1500‑2000 kg/m3
anion traces
chloride, bromide (as Cl)-: ≤0.01%, iodate (IO3-): ≤0.0003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.002%, thiosulfate (S2O32-): passes test
cation traces
Ba: ≤0.002%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0001%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.001%, N: ≤0.002%, Ni: ≤0.00001%, Pb: ≤0.0001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Application
- Sodium iodide symporter immunolabelling as a predictor of clinical iodide uptake in canine thyroid carcinoma: A preliminary study: In dieser Forschungsarbeit wird die Iodaufnahme beim Schilddrüsenkarzinom des Hundes anhand einer Immunmarkierung des Natriumiodid-Symporters (NIS) vorhergesagt, was Erkenntnisse zur Anwendung von Natriumiodid in der Krebsdiagnostik und -behandlung liefert (Dark et al., 2024).
- Photochemical Reactions in Dialdehyde Starch: Diese Arbeit untersucht die photochemischen Reaktionen mit Natriumiodid in Dialdehydstärke und leistet einen Beitrag zum Fortschritt in der Photochemie und Materialwissenschaft (Ziegler-Borowska et al., 2018).
Analysis Note
Assay (argentometrisch; berechnet auf getrockneter Substanz): 99,5–100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
Alkalisch reagierende Substanzen: entspricht
pH-Wert (5 %; Wasser): 6,0–9,0
Chlorid und Bromid (als Cl): ≤ 0,01 %
Iodat (IO₃): ≤ 0,0003 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,002 %
Thiosulfat (S₂O₃): entspricht
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
Ni (Nickel): ≤ 0,00001 %
Pb (Blei): ≤ 0,0001 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,5 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form chunks or granules, crystalline powder, powder or crystals | form powder | form powder |
| assay ≥99.5% (silver nitrate titration), 99.5-100.5% dry basis (silver nitrate titration) | assay ≥99.5% | assay ≥99% | assay ≥99.5% |
| solubility 1793 g/L | solubility - | solubility water: soluble(lit.) | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade ACS reagent, anhydrous |
| pH 6-9 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 6.0-9.0 (25 °C, 5%) | pH 6-9 (20 °C, 50 g/L) | pH 6.0-9.0 (25 °C, 5%) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumiodid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1065231000 | 04022536078274 |
| 1065230100 | 04022536078250 |
| 1065230250 | 04022536078267 |