Fortfahren mit
1.06498
Natriumhydroxid
pellets for analysis EMSURE®
Synonym(e):
‘Caustic Soda’
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,70
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 583,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.160,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
215-185-5
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
Assay:
≥99% NaOH basis (acidimetric)
Form:
pellets
€ 42,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
suitable for SM 4500 - NH3
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% NaOH basis (acidimetric)
form
pellets
impurities
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
1090 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1%, chloride (Cl-): ≤0.012%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, silicate (as SiO2): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.010%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.05%, Mg: ≤0.0005%, Ni: ≤0.00025%, Pb: ≤0.0005%, Zn: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumhydroxid (Ätznatron) ist eine anorganische Quelle für Hydroxid-Ionen und kann zur Alkylierung von Phenolen, Alkoholen, Aldehyden und Ketonen verwendet werden. NaOH kann auch für die Umwandlung von Amiden zu Aminen, zur Herstellung von Dichlorcarbenen und bei der Verseifung von Carbonsäure-Derivaten eingesetzt werden.
Application
Natriumhydroxid kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Deprotonierer bei der Synthese von Nanopartikeln aus einem zeolitischen Imidazolat-Gerüst (ZIF-94).
  • Als Fällungsmittel bei der Synthese von NiO(Nickeloxid)-Nanopartikeln mit Nickelnitrat.
  • Als pH-Wert-Regulierer bei der Synthese von Zincochromit- (ZnCr2O4-) Oxid-Pulver aus Zinknitrat und Chromnitrat durch einen hydrothermalen Prozess.
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, NaOH): ≥ 99,0 %
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,012 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,010 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0003 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,0005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,05
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Ni (Nickel): ≤ 0,00025 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
306576221465795429
assay
≥99% NaOH basis (acidimetric)
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥97.0%
assay
≥97%
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
-
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 533, suitable for EPA 8327, suitable for EPA OTM-45, suitable for SM 4500 - NH3
agency
suitable for DIN 38407-42, suitable for EPA 1621, suitable for EPA 533, suitable for EPA 8327, suitable for EPA OTM-45, suitable for SM 4500 - NH3
form
pellets
form
pellets
form
pellets
form
pellets
solubility
1090 g/L
solubility
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1,260 g/L at 20 °C
solubility
water: soluble 1260 g/L at 20 °C
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
(ca.> 14 at 100 g/l at 20 °C)
pH
(ca.> 14 at 100 g/l at 20 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumhydroxid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometrische oder turbidimetrische Bestimmung nach der Wasserextraktion/Fusionsschmelze
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Using an Ascentis® Express F5 HPLC column, this study separates 11 β-agonists in pork by LC-MS/MS in under 8 minutes with excellent recovery and precision.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106498100004022536077628
106498905004022536077680
106498050004022536077604
106498902504022536077673
106498500004022536077659
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf