Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 276,00 | |
| 50 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 806,00 |
Über diesen Artikel
vapor density
>1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% NaOH basis (acidimetric)
form
granular
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
1090 g/L
density
2.13 g/mL at 20 °C
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1%, chloride (Cl-): ≤0.2%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Silver Nanoparticles-Chitosan Nanocomposites: A Comparative Study Regarding Different Chemical Syntheses Procedures and Their Antibacterial Effect: In dieser Studie wird die Synthese von Silber-Nanopartikeln-Chitosan-Nanoverbundstoffen unter Verwendung verschiedener chemischer Verfahren untersucht, einschließlich der Verwendung von Natriumhydroxid, um deren antibakteriellen Eigenschaften zu bewerten (Chicea et al., 2024).
- Using Sparfloxacin-Capped Gold Nanoparticles to Modify a Screen-Printed Carbon Electrode Sensor for Ethanol Determination: Diese Forschungsarbeit zeigt die Modifikation von Sensoren mithilfe von Gold-Nanopartikeln mit Natriumhydroxid, wodurch die Fähigkeiten zum Ethanolnachweis verbessert werden (Magesh et al., 2023).
- Sequence Mining Yields 18 Phloretin C-glycosyltransferases from Plants for the Efficient Biocatalytic Synthesis of Nothofagin and Phloretin-di-C-glycoside: Bei dieser Studie wird Natriumhydroxid in biokatalytischen Prozessen zur effizienten Synthese glykosylierter Verbindungen eingesetzt (Putkaradze et al., 2023).
- Effect of Calcination Temperature and Time on the Synthesis of Iron Oxide Nanoparticles: Green vs. Chemical Method.: Dieser Artikel untersucht die Synthese von Eisenoxid-Nanopartikeln unter Verwendung von Natriumhydroxid und vergleicht grüne und chemische Optimierungsmethoden (Abdullah et al., 2023).
- Improved Jellyfish Gelatin Quality through Ultrasound-Assisted Salt Removal and an Extraction Process: Natriumhydroxid wird verwendet, um den Extraktionsprozess von Gelatine aus Quallen zu verbessern und ihre Qualität mittels ultraschallgestützter Methoden zu verbessern (Lueyot et al., 2022).
Analysis Note
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,2 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,05 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% NaOH basis (acidimetric) | assay ≥97% (NaOH, acidimetric) | assay 97% | assay ≥98.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form granular | form pellets | form flakes | form pellets |
| pH >14 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH >14 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH - | pH >14 (20 °C, 100 g/L) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility 1090 g/L | solubility 1090 g/L | solubility water: soluble 1260 g/L at 20 °C | solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumhydroxid
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 35775-1G | 04061831812626 |
| 8032261000 | 04022536379449 |
| 8032262500 | 04022536379456 |
| D56829-3KG | 04061833586686 |
| 8032260100 | 04022536379432 |
| 40025 | 04061837414718 |
| D56829-100G | 04061833586679 |
| 1064679050 | 04022536077345 |
| 1064679010 | 04022536077338 |