Merck
1.06462
Supelco
Natriumhydroxid
pellets EMPLURA®
Synonym(e):
‘Caustic Soda’
About This Item
Lineare Formel:
NaOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
40.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
EG-Index-Nummer:
215-185-5
NACRES:
NA.21
pH-Wert:
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
>1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥97% (NaOH, acidimetric)
Form
pellets
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
pH-Wert
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
318 °C (lit.)
Löslichkeit
1090 g/L
Dichte
2.13 g/mL at 20 °C
Anionenspuren
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Al: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Improvement of durability and drying shrinkage of sodium carbonate activated slag through the incorporation of calcium hydroxide and sodium hydroxide: Im Rahmen dieser Studie wird untersucht, wie sich Natriumhydroxid und Calciumhydroxid in Natriumcarbonat-aktivierte Schlacke integrieren lassen. Die Ergebnisse zeigen signifikante Verbesserungen der Haltbarkeits- und Trocknungsschrumpfeigenschaften des Materials, was es zu einer praktikablen Option für Bauanwendungen macht, bei denen eine Leistungsverbesserung erforderlich ist (Construction and Building Materials, 2020).
  • Effect of Sodium Silicate to Hydroxide Ratio and Sodium Hydroxide Concentration on the Physico-Mechanical Properties of Geopolymer Binders: In dieser Studie wird der Einfluss des Verhältnisses von Natriumsilikat zu Natriumhydroxid und der Konzentration von Natriumhydroxid auf die mechanischen Eigenschaften von Geopolymerbindemitteln auf Metakaolinbasis untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl das Verhältnis als auch die Konzentration die Druck- und Biegefestigkeit der Bindemittel erheblich beeinflussen, was wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung von Geopolymerformulierungen liefert (East African Journal of Engineering, 2023).
  • Effect of Sodium Hydroxide, Liquid Sodium Silicate, Calcium Hydroxide, and Slag on the Mechanical Properties and Mineral Crystal Structure Evolution of Polymer Materials: Diese Forschungsarbeit untersucht die Rolle von Natriumhydroxid, flüssigem Natriumsilikat, Calciumhydroxid und Schlacke bei der Entwicklung mechanischer Eigenschaften und Mineralkristallstrukturen in Polymerwerkstoffen. Die Studie zeigt, dass Natriumhydroxid für die Schaffung einer stark alkalischen Umgebung unerlässlich ist, welche die Bildung nützlicher Mineralkristalle fördert und so die Druckfestigkeit der Materialien erhöht (Crystals, 2021).
  • Effects of Sodium Hydroxide and Calcium Hydroxide on the Phase Equilibria of Methane Hydrates: Diese Studie untersucht die Auswirkungen von Natriumhydroxid und Calciumhydroxid auf die Phasengleichgewichte von Methanhydraten. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, wie diese Verbindungen die Hydratstabilität und -bildung beeinflussen, was für Anwendungen in der Erdgasspeicherung und -beförderung von entscheidender Bedeutung ist (SSRN Electronic Journal, 2022).
Verlinkung
Ersetzt: SX0600-30; SX0600; SX0600-1
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch, NaOH): ≥ 97,0 %
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,012 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Al (Aluminium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sareh Pandamooz et al.
Biotechnology and bioengineering, 117(2), 305-317 (2019-10-28)
According to the intrinsic plasticity of stem cells, controlling their fate is a critical issue in cell-based therapies. Recently, a growing body of evidence has suggested that substrate stiffness can affect the fate decisions of various stem cells. Epidermal neural
Questions
  1. This has been suggested to put in our septic waste system to dissolve the tree roots which are growing into the system. Is this correct??
    1 answer
    1. This product is an R&D chemical for use in a laboratory setting. A quick web search led me to find products which are specifically recommended for the application you describe, but this product would not be recommended. The SDS mentions that this product is harmful to aquatic life, should not be allowed to enter drains, etc. Using this product outside of a laboratory setting is not intended. Please review the product SDS.