Direkt zum Inhalt
71406
Natriumcitrat, dreibasisch Dihydrat
purum p.a., ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
Citronensäure Trinatriumsalz, Natriumcitrat tribasisch Dihydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC(COONa)(CH2COONa)2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.10
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-675-3
Beilstein/REAXYS Number:
6104939
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
purum p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystals
pH
7.0-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: very soluble 24.9 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤50 mg/kg, Co: ≤50 mg/kg, Cu: ≤50 mg/kg, Fe: ≤50 mg/kg, K: ≤100 mg/kg, Ni: ≤50 mg/kg, Pb: ≤50 mg/kg, Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na.2H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)