Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Level
agency
ChP, NF
reg. compliance
FCC
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
pH
6.7-7.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
>200 °C (sublimed)
transition temp
flash point >900 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-].O.[H+]
InChI
1S/C5H9NO4.Na.H2O/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;1H2/q;+1;/p-1/t3-;;/m0../s1
InChI key
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M
General description
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation |
| agency ChP, NF | agency BP, ChP, USP | agency BP, ChP, USP | agency BP, NF, Ph. Eur. |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line EMPROVE® ESSENTIAL |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| reg. compliance FCC | reg. compliance - | reg. compliance - | reg. compliance - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 42429-5G-F | 04061832103655 |
| W233706-SAMPLE-K | 04061835565481 |
| W233706-5KG-K | 04061834403869 |
| 40252-U | 04061833955055 |
| 8052230101 | 04027269043544 |
| 8052231001 | 04027269043520 |
| C85751-5G | 04061833522561 |
| C85751-100G | 04061833522547 |
| C85751-500G | 04061833522554 |
| W233706-10KG-K | 04061835565450 |
| W233706-1KG-K | 04061835565467 |
| W233706-25KG-K | 04061835565474 |
| 8052230501 | 04027269043537 |