Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,20 | |
| 5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 279,00 | |
| 3 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 294,00 | |
| 12 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 666,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, ChP, USP
description
EMPROVE® EXPERT BP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
850 g/L
density
2.04 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
InChI key
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Due to its low microbial and endotoxin limits, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, ChP | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form crystalline solid | form crystalline powder |
| solubility 850 g/L | solubility - | solubility water: 14 mg/mL | solubility - |
| density 2.04 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdihydrogenphosphat-Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Verwandter Inhalt
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1370931000 | 04027269705022 |
| 1370935000 | 04027269704964 |
| 1370930001 | 04027269705053 |
| 1370939012 | 04027269704995 |