Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥98.0% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
1200 mg/kg LD50, oral (Rat), >10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
255 °C (decomposition)
density
2.49 g/cm3 at 15 °C
bulk density
1500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/ClHO3.Na/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
YZHUMGUJCQRKBT-UHFFFAOYSA-M
Application
- Energieeffiziente Chloratproduktion durch adaptive Neuro-Fuzzy-Modellierung: Jüngste Fortschritte nutzen ein adaptives Neuro-Fuzzy-Inferenzsystem (ANFIS) zur Optimierung der Natriumchloratproduktion durch Vorhersage des Zell-pH-Werts. Dieser Ansatz verbessert die Energieeffizienz erheblich und ist somit eine wichtige Entwicklung in der industriellen Chemie mit Fokus auf nachhaltige chemische Produktionsprozesse (Chemical Engineering Communications, 2020).
- Löslichkeit und rheologische Eigenschaften in Natriumchloratsystemen: Ausführliche Studien zur polythermischen Löslichkeit von Natriumchlorat in Ternärsystemen haben wichtige Daten zu seinen rheologischen Eigenschaften ergeben. Diese Forschungsarbeit ist von entscheidender Bedeutung für Chemiker in der Lösungschemie und Materialwissenschaft und ermöglicht die Entwicklung neuer Materialien und chemischer Prozesse (Russian Journal of Inorganic Chemistry, 2023).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,1 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,005 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form granular (Fine) | form solid |
| assay ≥98.0% (silver nitrate titration) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| cation traces Fe: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.005% | cation traces K: ≤50 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm | cation traces - | cation traces - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.1%, sulfate (SO42-): ≤0.01% | anion traces phosphate (PO43-): ≤5 ppm | anion traces - | anion traces - |
| mp 255 °C (decomposition) | mp - | mp 801 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumchlorat
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Ox. Sol. 1
Lagerklasse
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c