Fortfahren mit
7710-OP
OmniPur® Natriumchlorid
OmniPur® Grade, >=99.5%
Synonym(e):
Natriumchlorid, NaCl, Halit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,30
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,50
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 375,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.44
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
Grade:
reagent grade
Form:
granular (Fine)
€ 45,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
Quality Segment
form
granular (Fine)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
mp
801 °C (lit.)
shipped in
ambient
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
Molekularbiologische Qualität.
A260 (0,1 mol/l, Wasser): ≤0,01 AU
A280 (0,1 mol/l, Wasser): ≤0,01 AU
Gehalt: ≥99,5 %
Barium (Ba): ≤0,001 %
Calcium, Magnesium und 2 3 R2O3-Präzipitat: ≤0,005 %
DNAse: nicht nachweisbar
Schwermetalle (als Pb): ≤0,0002 %
Unlösliche Anteile: ≤0,005 %
Iodid (I): ≤0,002 %
pH einer 5%igen Lösung bei 25°C: 5,5-7,5
: Phosphatase: nicht nachweisbar
Phosphat (PO4): ≤0,0005 %
Kalium (K): ≤0,005 %
Protease: nicht nachweisbar
RNAse: nicht nachweisbar
Sulfat (SO 4): ≤0,003 %
Nur für den Labor- oder Produktionsgebrauch. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7137656744071380-M
form
granular (Fine)
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
-
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
mp
801 °C (lit.)
color
white
color
-
color
white
color
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OmniPur® Natriumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c