Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
agency
BP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
3.5-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[S](=O)([O-])O[S](=O)[O-]
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)5-7(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
General description
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung ermöglicht werden. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, NF, JP, Ph. Eur. | agency - | agency - | agency - |
| form solid | form - | form powder or crystals | form powder |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - | product line ReagentPlus® |
| density 2.36 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdisulfit
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
supp_hazards
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1063575000 | 04022536075532 |
| 1063579999 | 04027269146221 |
| 1063579013 | 04027269170608 |
| 1063579029 | 04022536935676 |