Fortfahren mit
1.06329
Natriumhydrogencarbonat
for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
Synonym(e):
Natriumbicarbonat, Natriumhydrogencarbonat, Natron
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 33,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,10
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 178,00
12 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 587,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 920,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.410,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.01
UNSPSC Code:
12352302
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
205-633-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4153970
Assay:
99.0-101.0% (acidimetric), 99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
powder
Solubility:
96 g/L
€ 33,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-101.0% (acidimetric), 99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
form
powder
potency
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I), ≤0.015% Insoluble matter
loss
≤0.2% loss on drying, Silica gel
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
solubility
96 g/L
density
2.22 g/cm3 at 20 °C, 2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.015%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.01%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.005%, N: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Aussehen der Lösung: entspricht
Identität: entspricht
Gehalt (acidimetrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 99,7 - 100,3 %
Gehalt (acidimetrisch): 99,0 - 101,0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,015 %
pH-Wert (5 %; Wasser): ≤ 8,6
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,015 %
Phosphat und Silikat (als SiO₂): ≤ 0,005 %
Schwefelverbindungen (als SO₄): ≤ 0,003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0005 %
Ammonium (NH₄): ≤ 0,0005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
As (Arsen): ≤ 0,0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,01 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,0002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Pb (Blei): ≤ 0,0005 %
Iod reduzierende Anteile (als I): ≤ 0,0065 %
Trocknungsverlust (Kieselgel): ≤ 0,20 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.7257771631401676
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder or crystals
assay
99.0-101.0% (acidimetric), 99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
assay
-
assay
99.0-101.0%
assay
≥95%
solubility
96 g/L
solubility
96 g/L
solubility
water: soluble 50 g/L
solubility
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I), ≤0.015% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
2-5% Na2CO3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumhydrogencarbonat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf