Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 |
Über diesen Artikel
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.99%
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
solubility
25.6 g/L
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI key
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 5 ppm
Silicate (SiO₂): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Ba (Barium): ≤ 10.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 5.0 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.050 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.05 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.100 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.10 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.05 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.10 ppm
K (Potassium): ≤ 50 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.05 ppm
Li (Lithium): ≤ 5.0 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.10 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.05 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.05 ppm
Sr (Strontium): ≤ 5.00 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.05 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.050 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 99.99% | assay ≥98.0% (acidimetric) | assay 99.998% trace metals basis | assay 99% |
| solubility 25.6 g/L | solubility 25.6 g/L | solubility - | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 742 °C | mp 742 °C | mp 741 °C (lit.) | mp 741 °C (lit.) |
| pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH 9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O) | pH - | pH - |
| vapor pressure 7.3 hPa ( 1200 °C) | vapor pressure 7.3 hPa ( 1200 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under di-Sodium tetraborate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4
1330-43-4