Fortfahren mit
1.06306
Dinatriumtetraborat
for X-ray fluorescence analysis, anhydrous for analysis
Synonym(e):
Dinatriumtetraborat, Borax
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 322,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.430,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
B4Na2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.22
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
215-540-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Solubility:
25.6 g/L
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
7.3 hPa ( 1200 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
mp
742 °C
solubility
25.6 g/L
density
2.37 g/cm3 at 20 °C
bulk density
700 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[B+3].[B+3].[B+3].[B+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/4B.2Na.7H2O.7O/h;;;;;;7*1H2;;;;;;;/q4*+3;2*+1;;;;;;;;7*-2
InChI key
HJIQVKXMQOLFFS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 98,0 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,002 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06309229946221732
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
99.99%
assay
99.998% trace metals basis
assay
99%
solubility
25.6 g/L
solubility
25.6 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
742 °C
mp
742 °C
mp
741 °C (lit.)
mp
741 °C (lit.)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
9.2 (20 °C, 25 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dinatriumtetraborat
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
1330-43-4
CAS No.
1330-43-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)