Fortfahren mit
106302
CellPrime® rTrypsin EMPROVE®EXPERT
recombinant Trypsin (Liquid)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.290,00
10 mL
50 mL
200 mL
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
€ 1.290,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Level
form
liquid
pH
2.6-2.7 ( in H2O)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
137142137197104309
form
liquid
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
pH
2.6-2.7 ( in H2O)
pH
5-7 (20 °C, 36.4 g/L)
pH
5-7.2 (10 g/L in H2O (CO2 free))
pH
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
storage temp.
−20°C (−15°C to −25°C)
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106302000204027269910112
106302020004027269910143
106302005004027269910136
106302001004027269910129