Fortfahren mit
104309
L-Methionin-Sulfoximin
EMPROVE® ESSENTIAL
Synonym(e):
L-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-S-methylsulfoximin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.360,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.910,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 10.880,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3S(O)(=NH)CH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.23
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
6175446
MDL number:
€ 2.360,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
Quality Segment
form
solid
packaging
pkg of 10g (1043090010), pkg of 1g (1043090001), pkg of 5g (1043090005), pkg of
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CS(=N)(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N2O3S/c1-11(7,10)3-2-4(6)5(8)9/h4,7H,2-3,6H2,1H3,(H,8,9)/t4-,11?/m0/s1
InChI key
SXTAYKAGBXMACB-DPVSGNNYSA-N
General description
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Produkten für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die Produktion erfolgt unter Einhaltung der MQ-500-Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unsere Rohmaterialien werden im Rahmen unseres EMPROVE®-Programms mit EMPROVE®-Dossiers geliefert. Diese enthalten umfassende, aktuelle Dokumentation, damit Sie regulatorische Herausforderungen bewältigen, Risiken verwalten und Ihre Fertigungsprozesse verbessern können.
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
108318108704100286
L-Glutamin EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
SAFC
100286
L-Glutamin
description
EMPROVE® ESSENTIAL
description
EMPROVE® ESSENTIAL
description
EMPROVE® ESSENTIAL, NF
description
EMPROVE® EXPERT, DAB, JP, USP
form
solid
form
solid
form
liquid
form
solid
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
suitability
suitable for manufacturing use
suitability
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
mp
>210 °C (dec.) (lit.)
mp
217-220 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
185 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Methionin-Sulfoximin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung