Fortfahren mit
1.06301
CellPrime® rTrypsin
recombinant Trypsin (powder), EMPROVE® EXPERT
Synonym(e):
CellPrime® rTrypsin, Parenzyme
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.390,00
10 g
50 g
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
EC Index Number:
232-650-8
UNSPSC Code:
12352207
€ 3.390,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
form
powder
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
10 g/L
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-8°C
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Legal Information
CellPrime is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2600000T3568T8802
vibrant-m
T2600000
Trypsin
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
solubility
10 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
hydrochloric acid: soluble 1 mM, clear
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
bulk density
200 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
-
product line
-
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106301005004027269910099
106301000104027269910211
106301001004027269910082