Fortfahren mit
1.06048
Dichlormethan
for spectroscopy Uvasol®
Synonym(e):
Methylenchlorid, DCM, Methylenchlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.93
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contains
~50 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
235 nm, ≥30%, 240 nm, ≥70%, 245 nm, ≥85%, 250 nm, ≥95%, 255 nm, ≥98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 235 nm Amax: ≤0.52, λ: 240 nm Amax: ≤0.16, λ: 245 nm Amax: ≤0.07, λ: 250 nm Amax: ≤0.02, λ: 255 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
In der UV/VIS- und Infrarot-Spektroskopie können präzise Analyseergebnisse nur bei Verwendung hochreiner Lösungsmittel für die Probenvorbereitung erzielt werden. Die Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel sind speziell für die Spektroskopie und andere Anwendungen konzipiert, die Lösungsmittel von höchster spektraler Reinheit erfordern. Der Veredelungsprozess sorgt für mehr Sicherheit in der Anwendung und vermeidet fehlerhafte Interpretationen der Analyseergebnisse, die durch UV-, IR- und Fluoreszenzverunreinigungen verursacht werden können. Uvasol<TMSYMBOL></TMSYMBOL> Lösungsmittel bieten die beste UV-Durchlässigkeit. In allen Spezifikationen ist die Mindestdurchlässigkeit für 5 typische Wellenlängen angegeben.
Application
  • Intra-Species Variations of Bioactive Compounds of Two Dictyota Species from the Adriatic Sea: Antioxidant, Antimicrobial, Dermatological, Dietary, and Neuroprotective Potential.: In dieser Studie werden die bioaktiven Verbindungen von Dictyota-Arten vorgestellt und ihre potenziellen Anwendungen in verschiedenen therapeutischen Bereichen ausgeführt. Sie unterstreicht die Rolle von Dichlormethan bei der Extraktion dieser Verbindungen zur Verbesserung ihrer analytischen Charakterisierung und des Verständnisses ihrer Wirkungen (Martić et al., 2023).
  • Production of Two Isomers of Sphaeralcic Acid in Hairy Roots from Sphaeralcea angustifolia.: Im Fokus dieser Forschung steht die Produktion von Sphaeralcinsäure-Isomeren in Haarwurzelkulturen, wobei insbesondere Dichlormethan erwähnt wird, das in den Extraktionsprozessen verwendet wird. Die Studie hilft dabei, die Stabilität und Bioaktivität der Verbindungen zu verstehen, die für die Entwicklung pharmazeutischer Anwendungen entscheidend sind (Barrera et al., 2023).
  • Chemical Defense against Herbivory in the Brown Marine Macroalga Padina gymnospora Could Be Attributed to a New Hydrocarbon Compound.: Untersucht die chemische Abwehr von Padina gymnospora gegen Pflanzenfresser, mit Schwerpunkt auf einer neuen Kohlenwasserstoffverbindung, die mit Dichlormethan isoliert wurde. Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung der Lösungsmittelwahl bei der Extraktion und Charakterisierung mariner Naturprodukte (Pereira et al., 2023).
  • Isolation and Characterization of One New Natural Compound with Other Potential Bioactive Secondary Metabolites from Glycosmis cyanocarpa (Blume) Spreng. (Family: Rutaceae).: Beschreibt detailliert die Isolierung neuer Naturverbindungen aus Glycosmis cyanocarpa und betont die Rolle von Dichlormethan im Extraktionsprozess. Dieser Artikel gibt Einblicke in die möglichen pharmakologischen Anwendungen dieser Verbindungen (Islam et al., 2023).
  • Scutellaria petiolata Hemsl. ex Lace & Prain (Lamiaceae).: A New Insight in Biomedical Therapies.: Erörtert das biomedizinische Potenzial von Scutellaria petiolata und hebt die Verwendung von Dichlormethan bei der Extraktion bioaktiver Verbindungen hervor. Diese Studie trägt zum Verständnis der therapeutischen Anwendungen der Pflanzenextrakte bei (Mubin et al., 2022).
Analysis Note
Reinheit (GC): ≥ 99,9 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,0002 %
Wasser: ≤ 0,01 %
Farbe: ≤ 10 Hazen
Acidität: ≤ 0,0002 meq/g
Alkalinität: ≤ 0,0002 meq/g
Fluoreszenz (als Chinin bei 254 nm): ≤ 1,0 ppb
Fluoreszenz (als Chinin bei 365 nm): ≤ 1,0 ppb
Durchlässigkeit (bei 235 nm): ≥ 30 %
Durchlässigkeit (bei 240 nm): ≥ 70 %
Durchlässigkeit (bei 245 nm): ≥ 85 %
Durchlässigkeit (bei 250 nm): ≥ 95 %
Durchlässigkeit (ab 255 nm): ≥ 98 %
Absorption (bei 235 nm): ≤ 0,52 
Absorption (bei 240 nm): ≤ 0,16 
Absorption (bei 245 nm): ≤ 0,07 
Absorption (bei 250 nm): ≤ 0,02
Absorption (ab 255 nm): ≤ 0,01
Das Produkt wird mit etwa 50 ppm 2-Methyl-2-buten stabilisiert
Erfüllt die Anforderungen der „Specific use spectroscopy“ gemäß ACS
Verdunstungszahl: 1,9
Other Notes
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Legal Information
UVASOL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.06044DX083532222-M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.01% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
impurities
≤0.0003 meq/g Titrable acid, ≤0.02% Water (H2O)
impurities
≤0.00002% free chlorine (Cl), ≤0.0005% formaldehyde, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.01% chloroform (GC), ≤0.01% tetrachloromethane (GC), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.05% ethanol (GC)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichlormethan
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-09-2
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)