Fortfahren mit
1.06023
TAE buffer
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41105319
form
liquid
pH
8.2-8.4 ( in H2O)
density
1.016 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
10 x pH 8.3 tris-acetate-EDTA buffer
Analysis Note
Appearanceclear and colourlesspH-value8.2 - 8.4DNases (Exo- and endonucleases)not detectableRNasesnot detectableProteasesnot detectableComposition:
Tris(hydroxymethyl)-aminomethane 0.40 mol/l
EDTA 0.01 mol/l
Acetic acid 0.20 mol/l
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAE015711666703001574793
form
liquid
form
-
form
solution
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
20-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
8.2-8.4 ( in H2O)
pH
-
pH
~8.4
pH
-
density
1.016 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
106023100004022536071855