Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
vapor pressure
105 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
514 °C
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat), >8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-11.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.002% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Water
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
transition temp
flash point -4 °C
solubility
292 g/L
density
0.805 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CC)C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- A novel similarity search approach for high-performance thin-layer chromatography (HPTLC) fingerprinting of medicinal plants: Dieser Artikel präsentiert eine neue HPTLC-Methode für die Ähnlichkeitssuche, um die Analyse von Heilpflanzenextrakten effektiver zu machen und möglicherweise den Durchsatz in pharmazeutischen Anwendungen zu erhöhen (Hamedi et al., 2019).
- Determination of thermodynamic properties of poly (cyclohexyl methacrylate) by inverse gas chromatography: Diese Studie bietet eine umfassende thermodynamische Analyse von Polymerinteraktionen unter Verwendung von Ethylmethylketon als Lösungsmittel und liefert wichtige Daten für die Materialwissenschaft und -technik (Pala et al., 2014).
- Synthesis, growth, structural, spectral, thermal, chemical etching, linear and nonlinear optical and mechanical studies of an organic single crystal 4-chloro 4-nitrostilbene (CONS): a potential NLO material: In diesem Artikel wird die Synthese und Anwendung eines nichtlinearen optischen Materials unter Verwendung von Ethylmethylketon behandelt, das zu Fortschritten in der Technologie optischer Geräte beiträgt (Kalainathan et al., 2013).
- Synthesis, growth, structural, optical, spectral, thermal and mechanical studies of 4-methoxy 4-nitrostilbene (MONS): a new organic nonlinear optical single crystal: Dieser Artikel untersucht die Entwicklung eines neuartigen organischen Kristalls mit Potenzial für nichtlineare optische Anwendungen durch den Einsatz von Ethylmethylketon im Syntheseprozess (Kalainathan et al., 2012).
- Two-dimensional thin layer chromatographic separation of phenolic compounds from Eupatorium cannabinum extracts and their antioxidant activity: In dieser Studie wird zweidimensionale DC mit Ethylmethylketon als Teil der mobilen Phase verwendet, um den Phenolgehalt und die antioxidative Aktivität von Pflanzenextrakten zu analysieren. Der Artikel weist auf das Potenzial dieser Methode für bioanalytische Anwendungen hin. (Robak et al., 2012).
Analysis Note
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,002 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,804–0,805
Wasser: ≤ 0,1 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 300 |
| solubility 292 g/L | solubility 292 g/L | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| expl. lim. 1.8-11.5 % (v/v) | expl. lim. 1.8-11.5 % (v/v) | expl. lim. 10.1 % | expl. lim. 10.1 % |
| impurities ≤0.002% Free acid (as CH3COOH), ≤0.1% Water | impurities ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.05% Acetone (GC), ≤0.05% Methanol (GC), ≤0.05% Water, ≤0.1% 2-Butanol (GC) | impurities - | impurities - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylethylketon
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1060142500 | 04022536071640 |
| 1060141000 | 04022536071626 |
| 1060149011 | 04027269350468 |
| 1060149190 | 04022536071695 |
| 1060146025 | 04022536071671 |