If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,40 |
2.5 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 152,00 |
4 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 245,00 |
25 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 889,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
105 hPa ( 20 °C)
description
2,3-butanedione (GC) <= 0.1%
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
514 °C
potency
3400 mg/kg LD50, oral (Rat), >8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-11.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O), ≤0.0005 meq/g Titrable acid, ≤0.05% Acetone (GC), ≤0.05% Methanol (GC), ≤0.05% Water, ≤0.1% 2-Butanol (GC)
evapn. residue
≤0.001%
color
clearAPHA: ≤15
pH
7 (20 °C)
bp
79.6 °C/1013 hPa
mp
-86 °C
transition temp
flash point -4 °C
solubility
292 g/L
density
0.805 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Al: ≤0.00002%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.000005%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
SMILES string
O=C(CC)C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- In Situ Synthesis of Environmentally Friendly Waterborne Polyurethane Extended with Regenerated Cellulose Nanoparticles for Enhanced Mechanical Performances: Ethylmethylketon wird bei der Synthese umweltfreundlicher Polyurethanmaterialien verwendet, was zur Entwicklung nachhaltiger Verbundwerkstoffe mit verbesserten mechanischen Eigenschaften beiträgt (Choi et al., 2023).
- Comparative Studies on the Physicochemical and Volatile Flavour Properties of Traditional Deep Fried and Circulating-Air Fried Hairtail (Trichiurus lepturus): Die Lösungsmitteleigenschaften von Ethylmethylketon werden bei der Analyse von Lebensmittelaromen genutzt, insbesondere beim Vergleich von Kochmethoden und deren Auswirkungen auf das Geschmacksprofil, was für die Forschung in der Lebensmittelwissenschaft von entscheidender Bedeutung ist (Ding et al., 2022).
Other Notes
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methylethylketon
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
30.2 °F - closed cup
flash_point_c
-1 °C - closed cup
hcodes
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
78-93-3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf