Fortfahren mit
1.05829
Magnesiumhydroxidcarbonat
heavy, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, E 504
Synonym(e):
Magnesiumhydroxidcarbonat, Magnesiumcarbonat basisch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
40 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 648,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E504
EC Index Number:
235-192-7
€ 648,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP), 40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
form
solid
pH
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
600 °C (decomposition)
solubility
water: insoluble at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, sulfate (SO42-): ≤0.3%
cation traces
As: ≤0.0002%, Ca: ≤0.4%, Fe: ≤0.005%, Hg: ≤0.0001%, Na: ≤0.1%, Ni: ≤0.0100%, Pb: ≤0.0002%, Si: ≤0.05%, V: ≤0.0010%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChI key
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
General description
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Application
Magnesiumhydroxidcarbonat kann verwendet werden, um die Fließeigenschaften eines trockenen Pulvers in pharmazeutischen Prozessen zu verbessern.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.058286303213118
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
tested according to Ph. Eur.
agency
-
form
solid
form
solid
form
-
form
powder (light)
assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP), 40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP), 40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
assay
-
assay
-
solubility
water: insoluble at 20 °C
solubility
water: insoluble at 20 °C
solubility
-
solubility
-
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
density
2.16 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Magnesiumhydroxidcarbonat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c