Fortfahren mit
1.05680
Lithiumcarbonat
greener alternative
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Lithiumcarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 332,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CLi2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-062-5
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
13 g/L
€ 332,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.01% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
solubility
13 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrate (NO3-): ≤0.0005%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.2%
cation traces
Ca: ≤0.005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.001%, Na: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belong to one of the four categories of greener alternatives. LITHIUM CARBONATE is essential for sustainable energy solutions, particularly in lithium-ion batteries. Its eco-friendly properties enhance battery performance and longevity, supporting the transition to cleaner energy technologies while reducing environmental impact. Click here for more information.
Application
  • Positive Elektroden auf Basis radikalischer Polymere für Dual-Ionen-Batterien: Beschreibt die Verbesserung der Batterieleistung durch Verwendung von Elektrolyten auf Basis von γ-Butyrolacton in Verbindung mit positiven Elektroden auf Basis radikalischer Polymere unter Hervorhebung der Fortschritte bei Lithiumcarbonat-Anwendungen in der Batterietechnologie (Rudolf K, et al., 2024).
  • Analysis of Trace Impurities in Lithium Carbonate: Der Schwerpunkt liegt auf der Präzisionsanalyse von Verunreinigungen in Lithiumcarbonat in pharmazeutischer Qualität, was für die Einhaltung hoher Reinheitsstandards in pharmazeutischen Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Suárez A, et al., 2024).
  • Effects of Central Metal Ion on Binuclear Metal Phthalocyanine-Based Redox Mediator for Lithium Carbonate Decomposition: Untersucht die Rolle zentraler Metallionen bei der Verbesserung der Effizienz der Zersetzung von Lithiumcarbonat mit Bedeutung für die Analyse von Lithium in der Umwelt und dessen Rückgewinnung (Yan Q, et al., 2024).
  • Selective preparation of lithium carbonate from overhaul slag by high temperature sulfuric acid roasting - Water leaching: Beschreibt eine Methode zur Extraktion von hochreinem Lithiumcarbonat aus Industrieabfällen und demonstriert einen umweltfreundlichen Ansatz zur Lithiumrückgewinnung (Dong L et al., 2024).
  • Reactive molecular dynamics simulations of lithium-ion battery electrolyte degradation: Untersucht die Abbaumechanismen von Lithiumionenbatterieelektrolyten mithilfe von Simulationen als Beitrag zur Entwicklung langlebigerer Lithiumbatterie-Werkstoffe (Mabrouk Y, et al., 2024).
Analysis Note
  • Assay (azidimetrisch): ≥ 99,0 %
  • In verdünnter Salzsäure unlösliche Substanzen: ≤ 0,01 %
  • Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
  • Nitrat (NO₃): ≤ 0,0005 %
  • Schwefelverbindungen (wie SO₄): ≤ 0,2 %
  • Schwermetalle (wie Pb): ≤ 0,002 %
  • Ca (Calcium): ≤ 0,005 %
  • Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
  • K (Kalium): ≤ 0,005 %
  • Mg (Magnesium): ≤ 0,001 %
  • Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Other Notes
Ersetzt: LX0325-1
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0567162470255823
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
solubility
13 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
≥99.0%
Quality Level
300
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
pH
9-11 (1 g/L)
pH
9-11 (1 g/L)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c