Fortfahren mit
1.05671
Lithiumcarbonat
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
Lithiumcarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 720,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25.700,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CLi2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.89
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
209-062-5
MDL number:
€ 720,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
525 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
720 °C
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.2Li/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
XGZVUEUWXADBQD-UHFFFAOYSA-L
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit unserem Fachwissen und unseren Fachkenntnissen in regulatorischen Angelegenheiten bei jedem Schritt der Entwicklung, Hochskalierung und Produktion.
Im Rahmen unseres EMPROVE® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, wodurch die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, eine uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Risikominderung gewährleistet werden kann. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten für biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierungen und Produktionsprozesse besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien produziert.
Application
Lithiumcarbonat Emprove® Essential wird hauptsächlich bei streng regulierten pharmazeutischen Anwendungen verwendet.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
136900062470NIST924A
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
clinical
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
-
product line
-
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithiumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105671100004022536066820
105671905004022536066837