Fortfahren mit
1.05646
LiChrospher® HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 WF₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.090,00
€ 926,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 926,50
Listenpreis€ 1.090,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC: suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 20 x 10 cm
Unique HPTLC Lichrospher® plates are the first thin layer chromatography plates based on spherical silica particles. They offer the ultimate in thin layer chromatography performance and speed enabling high throughput analysis of complex samples.
Analysis Note
Layer thickness: 160 - 200 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 20 µm
Chromatographic testings:
A) cholesterin test
hRf-values
- cholesterin, cholesterin test:
50 - 62
B) Steroid test
- methyltestosterone, steroid test: 18 - 25
- Reichstein S, steroid test: 30 - 37
- hydrocortisone, steroid test: 40 - 47
separation number (steroid test): ≥ 9.0
Typical value determined on an activated plate
r Eluent: acetone/ water 60/40 v/v)
Legal Information
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.154451.055861.05629
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
HPTLC: suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 100 plates
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105646000104022536706771