Merck
1.05586
Supelco
LiChrospher® HPTLC aluminum sheets, Silica gel 60 F₂₅₄s
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
TM=["LiChrospher"] HPTLC Silica Gel Sheets
Größe auswählen
25 UNITS
€ 541,00
€ 541,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
€ 541,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
€ 541,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
aluminum support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 sheets
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
200 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Blatt L × B
20 cm × 20 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Aluminium sheets 20 x 20 cm
Unique HPTLC Lichrospher® plates are the first thin layer chromatography plates based on spherical silica particles. They offer the ultimate in thin layer chromatography performance and speed enabling high throughput analysis of complex samples.
Verlinkung
Replaces: 105586-1
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 90 - 110 µm
Dickenschwankung: ≤ 20 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Violett 1, Farbstofftest, lipophil:
5 - 15
- Nitroechtblau 2B, Farbstofftest, lipophil: 20 - 30
- Sico- Fettblau, Farbstofftest, lipophil: 50 - 60
Trennzahl
- Farbstofftest, lipophil:
≥ 10.0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- D-Aldosteron, Steroidtest:
5 - 15
- Cortison, Steroidtest: 20 - 30
- Progesteron, Steroidtest: 45 - 57
Trennzahl
- Steroidtest:
≥ 10.0
Typische Werte, gemessen an einer konditionierten Folie
Eluent A) Toluol (20% rel.Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20% rel.Feuchte)
Rechtliche Hinweise
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany