Fortfahren mit
1.05628
HPTLC-Platten, Kieselgel 60 F₂₅₄
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonym(e):
Hochleistungs-DC-Kieselsäure-Platten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 340,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 340,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
10 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glasplatten 10 x 10 cm
Diese HPTLC-Platten bieten eine schnelle und quantitative Analyse komplexer Proben für den manuellen oder automatisierten Einsatz. Unsere HPTLC-Kieselgelplatten arbeiten dreimal schneller als herkömmliche TLC-Platten – und sie bieten eine höhere Empfindlichkeit. Die Korngrößen der HPTLC-Platten liegen zwischen 4 und 8 µm. Dies führt zu einer weicheren Oberfläche und einer höheren Trennleistung als bei herkömmlichen TLC-Platten.
Application
Kieselgel 60 F₂₅₄ HPTLC-Glasplatten. HPTLC-Kieselgelplatten 10 x 10 cm, 25 Stück.
Analysis Note
Spezifische Oberfläche (nach BET; 5-Pkt-Messung): 480 - 540 m²/g
Porenvolumen (N₂-isotherm): 0,74 - 0,84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 35 µm
Chromatographischer Test:
A) Farbstofftest
hRf-Werte
- Bleu VIF Organol, Farbstofftest, lipophil:
17 - 22
- Ceresschwarz G, Farbstofftest, lipophil: 38 - 43
- Ceresviolett BRN, Farbstofftest, lipophil: 58 - 64
Trennzahl
- Farbstofftest, lipophil:
≥ 10,0
B) Steroidtest
hRf-Werte
- Hydrocortison, Steroidtest:
23 - 29
- Reichstein S, Steroidtest: 36 - 45
- Methyltestosteron, Steroidtest: 43 - 52
Trennzahl
- Steroidtest:
≥ 10,5
Typischer Wert gemessen an einer konditionierten Platte
Eluent A) Toluol (45 % rel. Feuchte)
Eluent B) Ethylacetat/Toluol (95+5 v/v; 20 % rel. Feuchte)
Other Notes
Ersetzt: 5628-5; 5628
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.055561.056291.05642
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 20 sheets
packaging
pkg of 100 plates
packaging
pkg of 50 plates
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The modern thin-layer chromatography (TLC) offers advantages also in the field of cosmetics to quickly and simultaneously analyze samples with densitometric detection.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105628000104022536066462