If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 47,40 |
10 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 285,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Natronlauge min. 10 % (1,11), for analysis EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
10.0-10.5% NaOH
impurities
≤0.0001% Total nitrogen (N), ≤0.0005% Al (Aluminium), ≤0.0005% Chloride (Cl), ≤0.0005% Fe (Iron), ≤0.0005% Heavy metals (as Pb), ≤0.0005% Phosphate (PO4), ≤0.0005% Sulphate (SO?), ≤0.001% Silicate (SiO2), ≤1% Carbonate (as Na2CO3)
pH
13.8 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Application
- Effiziente Entfernung von Schwermetallen aus wässrigen Lösungen: Eine Studie, in der Natriumhydroxidlösung (mindestens 10 %) bei der Herstellung von Na/N-codotierten Algen-Biokohle-Verbundstoffen zur Entfernung von Pb(II) und Cu(II) aus Wasser eingesetzt wird. Diese Forschungsarbeit unterstreicht die Rolle von Natriumhydroxid bei Umweltsanierungstechnologien (Fu et al., 2024).
- Modell der akuten Ösophagitis: Natriumhydroxidlösung wird bei der Behandlung von akuter Ösophagitis in einem Rattenmodell eingesetzt, was ihre potenziellen therapeutischen Anwendungen in der biomedizinischen Forschung hervorhebt (Gurlek et al., 2024).
- Farbstoffadsorption: Die Lösung wird bei der Synthese von Kaolin-gestützten Nickeloxid-Verbundstoffen für den katalytischen oxidativen Abbau des Farbstoffs Methylenblau verwendet und dient als zentrale Studie für die Wasseraufbereitung und die Chemietechnik (Mohammed et al., 2024).
- Chitosan-Produktion: Forschungsarbeiten zur Herstellung von Chitosan aus Krabbenschalen unter Verwendung von Natriumhydroxidlösung und anschließender Hydrolyse in unterkritischem Wasser, die die entscheidende Rolle des Chitosans bei der Weiterentwicklung der Materialwissenschaft und nachhaltiger Produktionsmethoden verdeutlichen (Matouri et al., 2024).
Analysis Note
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 1 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicat (SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 10.0-10.5% NaOH | concentration 45.0-50.0% NaOH | concentration 19.0-21.8% NaOH | concentration 49.0-51.0% NaOH |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| solubility water: soluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| pH 13.8 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH >11 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge min. 10 % (1,11)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
hcodes
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf