Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Natronlauge 21 %, for analysis EMSURE®
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMSURE®
form
liquid
concentration
19.0-21.8% NaOH
impurities
≤0.001% Fe (Iron), ≤0.002% Heavy metals (as Pb), ≤0.005% Chloride (Cl), ≤0.005% Sulfate (SO4), ≤0.2% Carbonate (as Na2CO3)
pH
>11 (20 °C in H2O)
density
1.219 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- Recycling von Geopolymerbeton: Es wird die Verwendung von Natriumhydroxidlösung in den Recyclingprozessen von Geopolymerbeton auf Metakaolin-/Schlackenbasis beschrieben, was die Nachhaltigkeit von Baumaterialien unter Frost-Tau-Bedingungen verbessert (Liu M, Liu H et al., 2024).
- Rückgewinnung von Thorium und Wolfram: Diese Arbeit enthält eine detaillierte Beschreibung der Verwendung von Natriumhydroxidlösung in hybriden Elektrolyse-Nanofiltrationsprozessen zur Rückgewinnung wertvoller Metalle aus Industrieabfällen, was zur ökologischen Nachhaltigkeit und Ressourcenrückgewinnung beiträgt (Man GT, Albu PC, et al., 2024).
- CO2-Adsorptionsdynamik: Hier wird die Verwendung von Natriumhydroxidlösung imprägniert in Aktivkohle zur CO2-Adsorption hervorgehoben und ihre Wirksamkeit bei der Kontrolle der Umweltverschmutzung aufgezeigt, was Einblicke in die Optimierung von Adsorptionsbedingungen mithilfe der Response-Surface-Methode ermöglicht (Borisut P, Tangsathitkulchai C, et al., 2024).
- Quantifizierung von Hydroxyzimtsäure: Hier wird eine neue HPLC-UV-Methode unter Verwendung einer Hydrolyse mit Natriumhydroxidlösung zur Quantifizierung von trans-p-Hydroxyzimtsäure und ihrer Ester in Pflanzenblättern beschrieben, was einen Fortschritt für die analytische Chemie in der pharmazeutischen und nutrazeutischen Forschung darstellt (Lu SH, Liang XN, et al., 2023).
Features and Benefits
- Die weltweit umfassendsten Spezifikationen: Auf bis zu 70 Parameter getestet, außergewöhnliche Reinheit, sehr niedrige Grenzwerte
- Größere Genauigkeit und Kontrolle der Analysen
- Optimiert für höchst kritische und anspruchsvolle Analysen
- Ideal für die Methodenentwicklung
- Keine Interferenz oder Kontamination aufgrund von unbekannten Verunreinigungen
Analysis Note
Carbonat (als Na₂CO₃): ≤ 0,2 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| concentration 19.0-21.8% NaOH | concentration 45.0-50.0% NaOH | concentration 49.0-51.0% NaOH | concentration - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 500 |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. no temp limit |
| pH >11 (20 °C in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH 14 (20 °C, 89 g/L in H2O) | pH - |
| vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 2 hPa ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C) | vapor pressure 3 mmHg ( 37 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronlauge 21 %
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1055939900 | 04022536584737 |
| 1055939025 | 04022536584720 |
| 1055939015 | 04022536663920 |