Fortfahren mit
1.05552
TLC-Aluminiumplatten, Zellulose
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, aluminum support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographie-Zelluloseplatten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
€ 305,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
material
aluminum support, cellulose matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 25 sheets
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
70-110 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
storage temp.
2-30°C
General description
25 Aluminiumplatten 20 x 20 cm
Unsere Cellulose-Platten werden zur Untersuchung von polaren Stoffen eingesetzt. Als organisches Sorptionsmittel ist Cellulose ideal für die Trennung hydrophiler Stoffe mittels Verteilungschromatographie. Zu den typischen Anwendungen zählt die Analyse von Aminosäuren, Kohlenhydraten und Phosphaten sowie von Nukleinsäure und ihren Derivaten. Die Cellulose-Platten sind in zwei Qualitätsklassen erhältlich: TLC für konventionelle und HPTLC für anspruchsvolle Hochleistungstrennungen.
Application
  • Simple and sensitive determination of sulfites in Chinese herbal teas by ultrahigh-performance liquid chromatography tandem mass spectrometry: Diese Studie beleuchtet die Anwendung der HILIC-Technologie für die empfindliche Analyse von Sulfiten in Kräutertees und demonstriert die Vielseitigkeit von SeQuant®-ZIC-HILIC-Säulen bei der Aufrechterhaltung der Stabilität und Verbesserung der Empfindlichkeit solcher Messungen (Yang et al., 2022).
  • Development and validation of LC-MS/MS methods to measure tobramycin and lincomycin in plasma, microdialysis fluid and urine: In dieser Forschungsarbeit werden HILIC-Methoden angewendet, um Antibiotika in verschiedenen biologischen Flüssigkeiten effektiv zu messen, was ein Beispiel für die Anwendbarkeit der Säule in pharmakokinetischen Forschungsstudien darstellt (Pandey et al., 2020).
  • Application of Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography for the Quantification of Flavonoids in Genista tinctoria Extract: Demonstriert die Verwendung von HILIC zur effektiven Trennung und Quantifizierung von Flavonoiden und zeigt die Effizienz der Säule bei komplexen Kräutermatrices (Sentkowska et al., 2016).
  • HPLC-UV method development for fentanyl determination in rat plasma and its application to elucidate pharmacokinetic behavior after i.p. administration to rats: Diese Studie unterstreicht die Flexibilität von SeQuant® ZIC-HILIC bei der Entwicklung von Methoden zur forensischen und pharmakologischen Analyse potenter Opioide in biologischen Proben (Almousa et al., 2011).
  • Hydrophilic interaction liquid chromatography/positive ion electrospray ionization mass spectrometry method for the quantification of perindopril and its main metabolite in human plasma: Die Arbeit hebt die Anwendung von HILIC in Verbindung mit Massenspektrometrie zur Analyse von Wirkstoffen und ihren Metaboliten hervor und demonstriert die Rolle der Säule bei der Verbesserung der Nachweisempfindlichkeit (Georgakakou et al., 2010).
Analysis Note
Schichtdicke: 70–110 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Aminosäuretest
hRf-Werte
- L-Serin, Aminosäuretest:
20–30
- L-Threonin, Aminosäuretest: 29–36
- L-Alanin, Aminosäuretest: 30–40
- L-Methionin, Aminosäuretest: 49–60
- L-Phenylalanin, Aminosäuretest: 59–70
- L-Leucin, Aminosäuretest: 66–76
An einer Folie ermittelter typischer Wert
Eluent: 1-Butanol/Aceton/Essigsäure/Wasser (35/35/7/23 v/v/v/v), zweifach entwickelt
Other Notes
Ersetzt: 5552-7; 5552
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.055771.057161.05730
material
aluminum support, cellulose matrix
material
cellulose matrix, plastic support
material
cellulose matrix, glass support
material
cellulose matrix, glass support
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
sheet L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
20 cm × 20 cm
sheet L × W
-
sheet L × W
-
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 20 cm
plate L × W
20 cm × 10 cm
layer thickness
70-110 μm
layer thickness
70-110 μm
layer thickness
80-120 μm
layer thickness
80-120 μm
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105552000104022536065830