Merck
1.05716
Supelco
DC-Platten, Zellulose
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Dünnschichtchromatographieplatten aus Zellulose
Größe auswählen
25 UNITS
€ 293,00
€ 293,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
€ 293,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
€ 293,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
cellulose matrix
glass support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
80-120 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glasplatten 20 x 20 cm
Cellulose-Platten werden zur Untersuchung von polaren Stoffen eingesetzt. Als organisches Sorptionsmittel ist Cellulose ideal für die Trennung hydrophiler Stoffe mittels Verteilungschromatographie. Zu den typischen Anwendungen zählt die Analyse von Aminosäuren, Kohlenhydraten und Phosphaten sowie von Nukleinsäuren und ihren Derivaten. Die Cellulose-Platten sind in zwei Qualitätsklassen erhältlich: TLC für konventionelle und HPTLC für anspruchsvolle Hochleistungstrennungen.
Anwendung
  • Rapid and sensitive naked eye detection of faecal pigments using their enhanced solid-state green fluorescence on a zinc acetate substrate: Diese Studie zeigt ein schnelles und empfindliches Verfahren zum Nachweis von Fäkalpigmenten unter Verwendung von Zellulose-DC-Platten und Zinkacetat-Substrat, das die mit bloßem Auge sichtbare grüne Fluoreszenz verstärkt (Prakash und Mishra, 2022).
  • Long-Term Fluorescence Behavior of CdSe/ZnS Quantum Dots on Various Planar Chromatographic Stationary Phases: Diese Forschungsarbeit untersucht das Fluoreszenzverhalten von Quantenpunkten auf Zellulose-DC-Platten und liefert Erkenntnisse zu ihrer Langzeitstabilität und zu möglichen analytischen Anwendungen (Zarzycki, 2022).
  • Investigation of Hybrid Methods for Elimination of Brilliant Blue Dye from Water Phase Using Various Nanomaterials Combined with Activated Sludge and Duckweed: Dieser Artikel untersucht den Einsatz von Nanomaterialien, einschließlich Zellulose-DC-Platten, zur effektiven Entfernung von Farbstoffen aus Wasser und zeigt damit ihre Bedeutung in der Umweltchemie. (Zarzycki et al., 2021).
  • Low-Temperature Plasma Probe Mass Spectrometry for Analytes Separated on Thin-Layer Chromatography Plates: Direct vs Laser Assisted Desorption: Diese Forschungsarbeit vergleicht direkte und laserunterstützte Desorptionsmethoden für Analyten, die auf Zellulose-DC-Platten getrennt wurden, und hebt Fortschritte in massenspektrometrischen Techniken hervor (Gong et al., 2020).
Verlinkung
Ersetzt: 5716-7; 5716
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 80–120 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Aminosäuretest
hRf-Werte
- L-Serin, Aminosäuretest:
20–30
- L-Threonin, Aminosäuretest: 29–36
- L-Alanin, Aminosäuretest: 30–40
- L-Methionin, Aminosäuretest: 49–60
- L-Phenylalanin, Aminosäuretest: 59–70
- L-Leucin, Aminosäuretest: 66–76
Typischer Wert gemessen an einer Platte
Eluent: 1-Butanol/Aceton/Essigsäure/Wasser (35/35/7/23 v/v/v/v), zweifach entwickelt
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13