Fortfahren mit
1.05404
GranuCult® Mannit-Kochsalz-Phenolrot-Agar
GranuCult® prime, according to JP, EP, USP, granular, for Staphylococcus spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
Mannit-Kochsalz-Agar, MSA, Chapman-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
EP, USP, according to JP
Ph:
7.2-7.6 (25 °C, 108 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Staphylococcus spp. ((pathogenic))
Application(s):
bioburden testing
microbiology
pharmaceutical
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
EP, USP, according to JP
sterility
non-sterile
form
granular
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.2-7.6 (25 °C, 108 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
108 g/L
bulk density
770 kg/m3
application(s)
bioburden testing
microbiology
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
Staphylococcus spp. ((pathogenic))
General description
Mannit-Kochsalz-Phenolrot-Agar ist eine modifizierte Version des selektiven Agars zur Isolierung und präsumtiven Identifizierung von Staphylococcus aureus. Die Zusammensetzung von Mannit-Kochsalz-Agar fördert das Wachstum von Staphylococcus aureus, während der hohe Salzgehalt von 7,5 % viele andere Mikroorganismen hemmt. Der Abbau von Mannit zu Säure korreliert mit der Pathogenität von S. aureus und dient somit als Indikator für diese Spezies. Auch einige Arten von halophilen Enterokokken und Vibrionen wachsen auf Mannit-Kochsalz-Agar. Im Gegensatz zu den meisten anderen Staphylokokken kann S. aureus aus Mannit Säuren herstellen. Deshalb bilden sie gelbe Kolonien mit gelben Zonen. S. capitis, S. simulans, S. carnosus, S. scuri, S. lentus und S. gallinarum sind ebenfalls Mannit-positiv.
Application
Mannit-Kochsalz-Phenolrot-Agar wird zur Isolierung und zur präsumtiven Identifizierung von Staphylococcus aureus in nicht-sterilen pharmazeutischen Produkten und Nahrungsmitteln verwendet.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
105267146023100213
description
GranuCult® prime, according to JP, EP, USP, granular, for Staphylococcus spp., pkg of 500 g
description
GranuCult® prime, ISO 7932, ISO 21871, FDA (BAM), APHA, USDA-FSIS, GB, granular, for Bacillus cereus, pkg of 500 g
description
Heimplate, plate diam. 90 mm, ready-to-use, settle plate for long incubation, aseptically filled, pack of 20-120 plates, for Staphylococcus spp.
description
acc. FDA-BAM, ISO 16654
suitability
Staphylococcus spp. ((pathogenic))
suitability
Bacillus cereus
suitability
Staphylococcus spp.
suitability
selective and differential for Escherichia 0157:H7
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
Heimplate
manufacturer/tradename
GranuCult®
form
granular
form
granular
form
plate (ready-to-use)
form
powder
application(s)
bioburden testing
microbiology
pharmaceutical
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
agency
EP, according to JP, USP
agency
APHA, ISO 21871, ISO 7932
agency
EP, JP, USP
agency
FDA-BAM
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)