Fortfahren mit
1.05262
GranuCult® Prime SLANETZ und BARTLEY Agar einschließlich TTC
GranuCult® prime, according to ISO 7899, SMWW Part 9230, granular, for Enterococcus spp., pkg of 500 g
Synonym(e):
Enterococcus-selektives Agar zur Membranfiltration, Filtrationsmembran Enterococcus-Selektivagar, mEnterococcus-Agar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult® prime
Agency:
SMWW Part 9230, according to ISO 7899
Ph:
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
Form:
granular
Suitability:
Enterococcus spp.
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 247,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
SMWW Part 9230, according to ISO 7899
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
dry media (Keep tightly closed)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
beige
pH
7.2 (35 °C, 41 g/L in H2O)
solubility
41.5 g/L
bulk density
580 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Enterococcus spp.
General description
GranuCult® Prime Slanetz und Bartley Agar nach ISO 7899 wird für die Auszählung von Enterokokken in Wasser und anderen Flüssigkeiten verwendet. Das Wachstum der gesamten gramnegativen mikrobiellen Begleitflora wird durch Natriumazid gehemmt. Enterokokken reduzieren 2,3,5-Triphenyltetrazoliumchlorid (TTC) und bilden ein rotes Formazan innerhalb der Bakterienzelle. Ihre Kolonien sind daher rot. Tryptose liefert Stickstoff, Mineralien und Aminosäuren, während Hefeextrakt Vitamine liefert. Glucose dient als Kohlenstoffquelle, Dikaliumphosphat puffert das Medium, und Agar-Agar ist das Festigungsmittel.
Application
SLANETZ und BARTLEY Agar eignet sich für die Auszählung von Enterokokken in Wasser und anderen Flüssigkeiten durch die Membranfiltrationstechnik.
Features and Benefits
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sie sind sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld.
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen.
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Wir haben je nach Bedarf zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®. Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.052891.106601.10660
form
granular
form
medium granules (dehydrated (DCM))
form
granular
form
granular
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
agency
SMWW Part 9230, ISO 7899
agency
according to ISO
agency
APHA, according to ISO 15214
agency
APHA, according to ISO 15214
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Enterococcus spp.
suitability
Lactobacillus spp.
suitability
Lactobacillus spp.
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Emrah Gungor et al.
Poultry science, 99(1), 471-478 (2020-05-18)
This study was conducted to investigate the effect of dietary raw sour cherry kernel (RC) or fermented sour cherry kernel (FC) on apparent digestibility, ileal morphology, and caecal microflora in broiler chickens. Raw sour cherry kernel was fermented by Aspergillus
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105262050004022536062648