If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 141,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 472,00 | |
| 500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 787,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
description
for inorganic trace analysis
assay
≥99.5% (alkalimetric), 99.995% anhydrous basis
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤30 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
- Biocatalysis with in-situ product removal improves p-coumaric acid production: Diese Forschungsarbeit zeigt den Nutzen von monobasischem Kaliumphosphat in biokatalytischen Reaktionen, insbesondere zur Verbesserung der Produktion von p-Cumarsäure, einer für verschiedene biochemische Anwendungen wichtigen Verbindung (Virklund et al., 2024).
- Erschließen des Potenzials von Biokohle: Monobasisches Kaliumphosphat wird verwendet, um die Adsorptionskapazität von Biokohle-Verbundstoffen zur Entfernung von Schwermetallen wie Pb(II) und Cd(II) aus Wasser zu verbessern, was ihre Wirksamkeit bei Umweltsanierungsstrategien unterstreicht (Li et al., 2024).
- Abtrennung rekombinanter Chitinase von Nicotiana benthamiana durch ein wässriges Zweiphasensystem: Demonstriert die Anwendung von monobasischem Kaliumphosphat in wässrigen Zweiphasensystemen zur effizienten Abtrennung von Enzymen, was für biotechnologische und industrielle Anwendungen von entscheidender Bedeutung ist (Tue et al., 2024).
- Einfluss der K(+)-Diffusion auf die Hydratation von Magnesium-Kaliumphosphat-Zement: Monobasisches Kaliumphosphat wird auf seine Rolle bei der Beeinflussung der Hydratationsprozesse von Magnesium-Kaliumphosphat-Zementen untersucht und liefert wertvolle Erkenntnisse für das Bauwesen und die Materialwissenschaft (Leng et al., 2024).
- Unlocking Nature′s Toolbox: Diese Studie zeigt, wie monobasisches Kaliumphosphat zur Optimierung der Bedingungen für die Produktion rekombinanter Proteine verwendet werden kann, um die Ausbeute zu erhöhen und die Produktionsprozesse in der Bioproduktion zu rationalisieren (Rajak et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99,5 %
Spez. Extinktion A bei 260 nm (2 cm, 10 %, Wasser): ≤ 0,010
Chlorid (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 30 ppm
As (Arsen): ≤ 0,1 ppm
Ba (Barium): ≤ 5,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,50 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,010 ppm
(Cobalt): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,010 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,10 ppm
Hg (Quecksilber): ≤ 0,05 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,010 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 20,0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,50 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,010 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,005 ppm
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline | form powder or crystals | form crystalline |
| assay ≥99.5% (alkalimetric), 99.995% anhydrous basis | assay 98-100.5% dry basis | assay ≥99% | assay ≥99.0% (titration) |
| solubility 208 g/L | solubility water: 208 g/L at 20 °C | solubility water: soluble (208 g/l at 20 °C (68 °F)) | solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 252.6 °C (lit.) | mp 252.6 °C (lit.) | mp 252.6 °C (lit.) | mp 252.6 °C (lit.) |
| anion traces chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤30 ppm | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003% | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphosphat, monobasisch
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1051080250 | 04054839515262 |
| 1051080500 | 04022536061184 |
| 1051080050 | 04022536061177 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf