Merck
RDD020
Sigma-Aldrich
Kaliumphosphat
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri, ReagentPlus®, ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, prim.-Kaliumphosphat
Größe auswählen
1 KG
€ 160,00
€ 160,00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
€ 160,00
About This Item
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
€ 160,00
Voraussichtliches Versanddatum13. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
anhydrous
free-flowing
Qualitätsniveau
Produktlinie
ReagentPlus®
Redi-Dri
Assay
≥99.0% (titration)
Form
crystalline
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
252.6 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 100 mg/mL, clear, colorless
Dichte
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.