Fortfahren mit
1.05057
Kaliumdisulfid
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Kaliumdisulfid, Kaliummetabisulfit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,50
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,70
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
K2O5S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.32
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
240-795-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥96% (iodometric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
450 g/L
€ 53,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
assay
≥96% (iodometric)
form
solid
potency
2300 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% In water insoluble matter
pH
3.0-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
150 °C (decomposition)
solubility
450 g/L
bulk density
1000‑1300 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
As: ≤0.0001%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([S](=O)[O-])[O-]
InChI
1S/2K.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
RWPGFSMJFRPDDP-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (iodometrisch): ≥ 96 %
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
As (Arsen): ≤ 0,0001 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Pb (Blei): ≤ 0,001 %
Zn (Zink): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
55777P25221.05107
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
assay
≥96% (iodometric)
assay
≥98% (RT)
assay
≥98%
assay
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
solubility
450 g/L
solubility
H2O: 200 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
water: soluble (ca.25.4 g/l at 20 °C (68 °F))
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
-
grade
ACS reagent
mp
150 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
325 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdisulfid
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105057050004022536060095
105057250004022536060125
105057100004022536060101