Fortfahren mit
1.05107
Kaliumdisulfat (Kaliumpyrosulfat)
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Kaliumdisulfat (Kaliumpyrosulfat)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 871,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
K2O7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.32
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
232-216-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (ca.25.4 g/l at 20 °C (68 °F))
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
97.5-100.0% (K2S2O7 basis, acidimetric)
form
solid
impurities
≤0.01% Insoluble and by ammoniumhydroxide precipitated matter, ≤2.5% Water, 37.5-38.6% Acidity (as H2SO4)
pH
0.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
325 °C
solubility
water: soluble (ca.25.4 g/l at 20 °C (68 °F))
bulk density
830 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.01%, heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[K+].[K+].[S](=O)(=O)([O-])O[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/2K.H2O7S2/c;;1-8(2,3)7-9(4,5)6/h;;(H,1,2,3)(H,4,5,6)/q2*+1;/p-2
InChI key
KAQHZJVQFBJKCK-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (acidimetrisch, als K₂S₂O₇): 97,5 - 100,0 %
Acidität (als H₂SO₄): 37,5 - 38,6 %
Unlösliche und durch Ammoniumhydroxid ausgefällte Anteile: ≤ 0,01 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,0005 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,002 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Al (Aluminium): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,01 %
Wasser (H₂O): ≤ 2,5 %
Entspricht ACS.
Other Notes
Ersetzt: PX1581; PX1581-1; PX1581-3; PX1581-20; PX1581-5W; PX1581-5
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)