Fortfahren mit
1.05030
Kaliumfluorid
extra pure, Technipur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 7.890,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.10
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3902818
MDL number:
€ 307,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.3 hPa ( 885 °C)
Quality Segment
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
>1505 °C/1013 hPa
mp
858 °C (lit.)
SMILES string
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
Eine vielseitige Fluoridionenquelle für Studien ionenspezifischer Quellung und Entquellung ampholytischer Polymergele , Raumtemperatur Oxidation von Edelmetallen in HF und bei der Messung der elektronischen Polarisierbarkeit von Ionen in Polymeren von Alkalimetallhalogeniden.
Potassium fluoride (KF) occurs naturally as the mineral carobbiite. It is mainly used as a fluorinating agent in chemical industries to produce a wide-range of fluorinated compounds by selective fluorination reactions. It also finds application in the electronic industry as a metal surface treatment product. Upon post-deposition treatment of KF in CuInGaSe2 (CIGS) based thin-film solar cells, power conversion efficiency is enhanced. This surface modification has a direct influence on solar cell performance leading to an increase in open-circuit voltage, fill factor, and net charge carrier density of the cell.
KF can also be used as:
  • A fluxing agent in the field of metallurgy for metal-joining operations, including welding, soldering, and brazing.
  • An etching agent in the manufacture of some optical glasses.
  • An additive in the formation of single crystals to change the crystal structure, crystal size, and crystal morphology.[1]
Legal Information
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
229814449148938807
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
vapor pressure
1.3 hPa ( 885 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
-
vapor pressure
-
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
pH
-
pH
-
pH
-
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
858 °C (lit.)
mp
-
bp
>1505 °C/1013 hPa
bp
-
bp
-
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumfluorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
PowerPoint Template
Elucidation of the role of potassium fluoride in the chemical and physical nature of ZSM-5 zeolite
Ke JA & Wang I
Materials Chemistry and Physics, 68(1-3), 157-165 (2001)
Potassium fluoride postdeposition treatment with etching step on both Cu-rich and Cu-poor CuInSe2 thin film solar cells
Babbe F, et al.
Physical Reiview Materials (2018)
Crystal growth and characterization of ?-glycine grown from potassium fluoride for photonic applications
Dillip GR, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 79(5), 1123-1127 (2011)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
105030905004022536059495
105030100004022536059488
Questions
  1. Is this powder or crystals?
    1 answer
    1. This product is listed as a solid. However, the physical form of this material is not a tested specification. Other Potassium fluoride products of similar purity levels are listed as powders or crystalline powders that may contain chunks. These details are not recorded or reported for this item.