Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,80 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 209,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Level
vapor pressure
1.3 hPa ( 885 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (precipitation titration)
form
solid
potency
245 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.05% Free acid (as HF)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1505 °C/1013 hPa
mp
846 °C
solubility
923 g/L
density
2.48 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤0.001%, Na: ≤0.2%, excess alkali: ≤0.05% (as KOH), heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Application
- Preanalytical factors influencing the results of ethanol analysis in postmortem specimens: Diese Studie untersucht verschiedene präanalytische Faktoren, die die Genauigkeit der Ethanolanalyse in postmortalen Proben beeinflussen. Kaliumfluorid wird aufgrund seiner Bedeutung zur Verhinderung der postmortalen Produktion von Ethanol hervorgehoben, was zuverlässige Analyseergebnisse gewährleistet (Olds & Jones, 2024).
- Enantioselective Synthesis of Chiral 2-Nitroallylic Amines via Cooperative Cation-Binding Catalysis: In dieser Studie wird die enantioselektive Synthese chiraler 2-Nitroallylamine unter Verwendung eines kooperativen Kationenbindungskatalyseansatzes mit Kaliumfluorid beschrieben. Sie unterstreicht die Effektivität der Verbindung bei der asymmetrischen Synthese, einem wichtigen Bereich der organischen Chemie (Park et al., 2023).
- Synthesis of Sulfonyl Fluorides Using Direct Chloride/Fluoride Exchange in Potassium Fluoride and Water/Acetone: In diesem Artikel wird eine Methode zur Synthese von Sulfonylfluoriden durch direkten Chlorid-/Fluoridaustausch in Kaliumfluorid und Wasser/Aceton vorgestellt, was einen praktischen und effizienten Ansatz zur Synthese dieser wichtigen Verbindungen in der organischen Chemie darstellt (Bare, 2023).
Analysis Note
Freies Alkali (als KOH): ≤ 0,05 %
Freie Säure (als HF): ≤ 0,05 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,005 %
Hexafluorosilicat (SiF₆): ≤ 0,05 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 0,2 %
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form crystalline powder, powder, crystals or chunks | form crystals | form - |
| assay ≥99.0% (precipitation titration) | assay ≥99.0% | assay - | assay - |
| solubility 923 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade certified reference material | grade - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%, hexafluorosilicate (SiF62-): ≤0.05% | anion traces chloride (Cl-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.005% | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumfluorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1049940250 | 04022536059068 |
| 1049941000 | 04022536059075 |