If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 70,00 | |
| 250 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 93,30 | |
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 233,00 |
Über diesen Artikel
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥97% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
7.49 mg/kg LD50, oral (Rat), 14.29 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
1625 °C/1013 hPa
mp
634 °C
density
1.55 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.02%, phosphate (PO43-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.01%, sulfide (S2-): ≤0.0005%, thiocyanate (SCN-): ≤0.01%
cation traces
Fe: ≤0.01%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.0002%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[K+].N#[C-]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/q-1;+1
InChI key
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Identification of Iminium Intermediates Generation in the Metabolism of Tepotinib Using LC-MS/MS: In silico und Practical Approaches to Bioactivation Pathway Eluidation: In dieser Studie werden Iminium-Zwischenprodukte, die bei der Verstoffwechslung von Tepotinib entstehen, mittels Flüssigchromatographie mit Massenspektrometrie-Kopplung identifiziert. Es wird Kaliumcyanid verwendet, um reaktive Zwischenprodukte aufzufangen und Einblicke in die Stoffwechselvorgänge von Medikamenten zu gewinnen (Abdelhameed et al., 2020).
- Synthesis of stable-isotope-labeled N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide and N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylurea: Dieser Artikel beschreibt die Synthese von mit stabilen Isotopen markierten Verbindungen unter Verwendung von Kaliumcyanid im Syntheseprozess, um die chemische Struktur und Reaktivität dieser markierten Verbindungen zu verstehen (Cao et al., 2020).
- Carbon-13 synthesis and NMR spectroscopic geometric isomer evaluation to support the filing of teriflunomide: Die Studie beschäftigt sich unter anderem mit der Synthese von mit Kohlenstoff-13 markiertem Teriflunomid und seinen Isomeren, wobei Kaliumcyanid bei der Synthese zum Einsatz kommt. Die NMR-spektroskopische Analyse half bei der Beurteilung geometrischer Isomere (Kurz et al., 2021).
- A hybrid lipid membrane coating "shape-locks" silver nanoparticles to prevent surface oxidation and silver ion dissolution: In dieser Studie wird eine hybride Lipidmembran zur Stabilisierung von Silber-Nanopartikeln entwickelt. Dabei kommt Kaliumcyanid in der analytischen Phase zum Einsatz, um die Prävention der Silberionenauflösung und -oxidation zu messen (Miesen et al., 2020).
Analysis Note
Chlorid (Cl): ≤ 0,02 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Sulfid (S): ≤ 0,0005 %
Thiocyanat (SCN): ≤ 0,01 %
Fe (Eisen): ≤ 0,01 %
Na (Natrium): ≤ 0,5 %
Pb (Blei): ≤ 0,0002 %
Entspricht ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form granular | form solid | form crystalline |
| assay ≥97% (silver nitrate titration) | assay ≥96.0% | assay ≥96% (silver nitrate titration) | assay ≥98.0% (AT) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| pH 11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH 11.5 (20 °C, 20 g/L) | pH 11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O) | pH 11.0-13.0 (25 °C, 1 M in H2O) |
| density 1.55 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.55 g/cm3 at 20 °C | density - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumcyanid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1049670250 | 04022536058382 |
| 1049671000 | 04022536058399 |
| 1049670100 | 04022536058375 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf