Fortfahren mit
1.04965
Kaliumcyanid
EMPLURA®
2 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Kaliumcyanid, Cyankalium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CKN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
65.12
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
205-792-3
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥96% (silver nitrate titration)
Form:
solid
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥96% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
7.49 mg/kg LD50, oral (Rat), 14.29 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
bp
1625 °C/1013 hPa
mp
634 °C
density
1.55 g/cm3 at 20 °C
bulk density
750 kg/m3
anion traces
sulfide (S2-): ≤0.001%
cation traces
Na: ≤1%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].N#[C-]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/q-1;+1
InChI key
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Supramolecular Gels Based on C(3)-Symmetric Amides: Diese Studie zeigt die Anwendung von Kaliumcyanid bei der Entwicklung von supramolekularen Gelen zur Anionenerkennung und Farbstoffentfernung aus Wasser. Sie unterstreicht die Rolle von Kaliumcyanid bei der Verbesserung der Funktionalität von Materialien, die für die Umweltsanierung und -überwachung entwickelt wurden, und steht im Einklang mit nachhaltigen Forschungspraktiken in der Materialwissenschaft (Kuppadakkath G et al., 2024).
  • Binucleate Rhizoctonia induced tomato resistance against Rhizoctonia solani: Diese Forschungsarbeit untersucht die Verwendung von Kaliumcyanid bei der Untersuchung von Wechselwirkungen zwischen Pflanzen und Krankheitserregern und konzentriert sich dabei insbesondere auf die Verbesserung der Resistenz von Tomatenpflanzen gegen Pilzkrankheiten. Die Anwendung in der Agrarbiotechnologie zeigt das Potenzial von Kaliumcyanid bei der Entwicklung krankheitsresistenter Pflanzensorten und trägt zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken bei (Taheri P et al., 2024).
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 96 %
Sulfid (S): ≤ 0,001 %
Na (Natrium): ≤ 1 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumcyanid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
target_organs
Thyroid
supp_hazards
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1.  Hello ,I have a question about one of your product (Potassium Cyanide )is it good for gold plating ?and is it powder?
    1 answer
    1. Product 901670, Bright electroless gold plating solution (https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/901670), would be a more appropriate product to use for gold plating. It contains potassium dicyanoaurate(I) (or potassium gold cyanide) as the cyanide component, which is common in the plating industry.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews