Fortfahren mit
1.04938
Kaliumchlorid
99.999 Suprapur®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 727,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-211-8
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.999%
Form:
solid
Solubility:
347 g/L
€ 114,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
description
for inorganic trace analysis
assay
99.999%
form
solid
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
solubility
347 g/L
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤10 ppm, (Total nitrogen (N) ≤ 10 ppm)
cation traces
Al: ≤0.010 ppm, Ba: ≤1.0 ppm, Ca: ≤0.10 ppm, Cd: ≤0.005 ppm, Ce: ≤0.010 ppm, Co: ≤0.005 ppm, Cr: ≤0.010 ppm, Cu: ≤0.005 ppm, Eu: ≤0.005 ppm, Fe: ≤0.01 ppm, La: ≤0.005 ppm, Li: ≤0.4 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.010 ppm, Na: ≤5.0 ppm, Ni: ≤0.010 ppm, Pb: ≤0.010 ppm, Sc: ≤0.005 ppm, Sm: ≤0.005 ppm, Sr: ≤0.10 ppm, Tl: ≤0.01 ppm, Y: ≤0.005 ppm, Yb: ≤0.005 ppm, Zn: ≤0.020 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Analysis Note
Reinheit (metallbezogen): ≥ 99,999 %
Assay (argentometrisch): ≥ 99,5 %
Phosphat (PO₄): ≤ 5 ppm
Sulfat (SO₄): ≤ 10 ppm
Gesamtstickstoff (N): ≤ 10 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0,010 ppm
Ba (Barium): ≤ 1,0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0,10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0,005 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0,010 ppm
(Cobalt): ≤ 0,005 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0,010 ppm
Cu (Kupfer): ≤ 0,005 ppm
Eu (Europium): ≤ 0,005 ppm
Fe (Eisen): ≤ 0,01 ppm
La (Lanthan): ≤ 0,005 ppm
Li (Lithium): ≤ 0,4 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,010 ppm
Na (Natrium): ≤ 5,0 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0,010 ppm
Pb (Blei): ≤ 0,010 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0,005 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0,005 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0,10 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0,01 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0,005 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0,005 ppm
Zn (Zink): ≤ 0,020 ppm
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.0493660130P4504
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
form
powder or crystals
assay
99.999%
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.0%
solubility
347 g/L
solubility
347 g/L
solubility
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L)
cation traces
Al: ≤0.010 ppm, Ca: ≤0.10 ppm, Ce: ≤0.010 ppm, Cr: ≤0.010 ppm, Eu: ≤0.005 ppm, La: ≤0.005 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Na: ≤5.0 ppm, Pb: ≤0.010 ppm, Sm: ≤0.005 ppm, Tl: ≤0.01 ppm, Yb: ≤0.005 ppm, Ba: ≤1.0 ppm, Co: ≤0.005 ppm, Fe: ≤0.01 ppm, Mn: ≤0.010 ppm, Sc: ≤0.005 ppm, Y: ≤0.005 ppm, Cd: ≤0.005 ppm, Li: ≤0.4 ppm, Sr: ≤0.10 ppm, Cu: ≤0.005 ppm, Zn: ≤0.020 ppm, Ni: ≤0.010 ppm
cation traces
Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.002%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤2 mg/kg, Mg: ≤10 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W268100-5KG-K04061838180773
148091-1L04061837014079
W268100-SAMPLE-K04061838191991
W268100-1KG-K04061838180766
148091-100ML04061837014062
104938005004022536057590
104938050004022536057606