Fortfahren mit
1.04936
Kaliumchlorid
for analysis EMSURE®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,70
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,30
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 282,00
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 642,00
50 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.610,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-211-8
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.5% (silver nitrate titration)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
347 g/L
€ 42,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
form
solid
potency
2600 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% In water insoluble matter
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1413 °C/1013 hPa
mp
770 °C (lit.)
solubility
347 g/L
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1000 kg/m3
anion traces
bromide (Br-): ≤0.05%, iodide (I-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ba: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0003%, Mg: ≤0.002%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Analysis Note
Gehalt (argentometrisch): ≥ 99,5 %
In Wasser unlösliche Anteile: ≤ 0,01 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 5,5 - 8,0
Bromid (Br): ≤ 0,05 %
Iodid (I): ≤ 0,002 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Ba (Barium): ≤ 0,001 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0003 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,002 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.04933601261.04938
form
solid
form
solid
form
crystalline powder
form
solid
solubility
347 g/L
solubility
water: soluble ((355 g/l at 25 °C (77 °F))
solubility
water: soluble
solubility
347 g/L
assay
≥99.5% (silver nitrate titration)
assay
99-100.5% dry basis (silver nitrate titration), 99.5-100.5% (silver nitrate titration)
assay
99.6%
assay
99.999%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104936901004022536720975
104936500004022536057507
104936100004022536057484
104936025004022536921556
104936050004022536057460
104936905004022536057538
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf