Fortfahren mit
1.04865
Kaliumdichromat
for analysis (max. 0.000001% Hg) EMSURE® ACS,ISO
Synonym(e):
Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Kaliumpyrochromat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 288,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cr2K2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.18
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-906-6
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.9% (iodometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystalline
Solubility:
water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F))
€ 288,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: Glass bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (iodometric)
form
crystalline
potency
90.5 mg/kg LD50, oral (Rat), 1170 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.005% Insoluble matter
loss
≤ 0.05% loss on drying, 105°C
pH
3.6 (100 g/L in H2O)
bp
>500 °C/1013 hPa
mp
398 °C
solubility
water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F))
density
2.7 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Ca: ≤0.002%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.001%, Hg: ≤0.000001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cr](=O)(=O)([O-])O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Coupling of gene regulation and carrier modification manipulates bacterial biofilms as robust living catalysts: In dieser Forschungsarbeit wird die Anwendung von Kaliumdichromat als Katalysator bei biotechnologischen Prozessen, insbesondere bei der Modifizierung von bakteriellen Biofilmen, untersucht. Diese Entwicklungen sind sehr vielversprechend für das Bioengineering, wo robuste lebende Katalysatoren eine entscheidende Rolle beim industriellen Bioprocessing und bei der Umweltsanierung spielen können (Yan CH et al., 2024).
  • Exploring the synergistic effect of chromium (Cr) tolerant Pseudomonas aeruginosa and nano zero valent iron (nZVI) for suppressing Cr uptake in Aloe Vera: In dieser Studie wird Kaliumdichromat verwendet, um die Auswirkungen einer Chromexposition auf Pflanzen und die potenziellen mildernden Wirkungen von Bioremediationsverfahren zu untersuchen. Sie unterstreicht die Bedeutung der Verwendung von Kaliumdichromat in der Umweltwissenschaft zur Bewertung und Entwicklung von Strategien zur Behandlung von Schwermetallverunreinigungen in der Landwirtschaft (Komal et al., 2024).
  • Preparation and properties of oxidized multi-walled carbon nanotube superhydrophobic composites modified by bio-fatty acids: Kaliumdichromat wird hier als Oxidationsmittel bei der Synthese von fortschrittlichen Nanoverbundwerkstoffen verwendet. Diese Materialien sind aufgrund ihrer Anwendungen zur Schaffung superhydrophober Oberflächen von Bedeutung, die weitreichende Auswirkungen auf die Materialwissenschaft und die industrielle Fertigung haben, insbesondere für Beschichtungen und Umweltanwendungen (Hao X et al., 2024).
  • An internal filtration effect-based "off-on" probe for fluorescent and visual sensing of formaldehyde: In dieser Forschungsarbeit wird die Rolle von Kaliumdichromat als chemisches Reagenz in analytischen Methoden hervorgehoben. Es wird verwendet, um empfindliche und spezifische Sensoren für die Erkennung gefährlicher Substanzen wie Formaldehyd zu entwickeln, was seine wichtige Rolle bei der Verbesserung von Protokollen für die öffentliche Gesundheit und Sicherheit in Labor- und Industrieumgebungen unterstreicht (Fan W et al., 2024).
Analysis Note
Assay (iodometrisch): ≥ 99,9 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,001 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,002 %
Cu (Kupfer): ≤ 0,001 %
Fe (Eisen): ≤ 0,001 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,000001 %
Na (Natrium): ≤ 0,02 %
Pb (Blei): ≤ 0,005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0,05 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.04864P527142019
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
-
solubility
water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
115 g/L
solubility
water: soluble (ca.29.4 g/l at 20 °C (68 °F))
solubility
-
assay
≥99.9% (iodometric)
assay
≥99.9% dry basis (iodometric)
assay
≥99.5%
assay
>99.5%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
reagent grade
grade
reference material
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdichromat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104865050004022536055886