Fortfahren mit
42019
Kaliumdichromat
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Synonym(e):
Potassium bichromate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 303,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
K2Cr2O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.18
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
231-906-6
MDL number:
€ 303,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reference material
Quality Level
assay
>99.5%
technique(s)
titration: suitable
mp
398 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
[K+].[K+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Potassium dichromate is an oxidimetric standard produced under stringent conditions and measured with the highest possible precision. Its content determination and homogeneity assessment are performed using volumetric redox titration as the primary analysis method.
Search & download your certificate here.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
It finds its use as a reference material for the standardization of volumetric solutions in redox titrations.
Features and Benefits
  • Available in a neat format in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
  • Traceable to NIST SRMs
  • High-quality offering accurate titer determinations
  • Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Analysis Note
Genauer Gehalt, Verfalldatum und detaillierte Angaben zur Zertifizierung können den jeder Packung beiliegenden Zertifikat und Zertifizierungsbericht entnommen werden. Gehalt und Verfalldatum auch auf der Etikette.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.02403P52711.60333
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
titration: suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
>99.5%
assay
-
assay
≥99.5%
assay
-
grade
reference material
grade
-
grade
reagent grade
grade
-
mp
398 °C (lit.)
mp
398 °C
mp
398 °C (lit.)
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumdichromat
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Cardio-vascular system, Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
7778-50-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Changes in aquatic toxicity of potassium dichromate as a function of water quality parameters
Kikuchi M, et al.
Chemosphere, 170, 113-117 (2017)
Raman spectroscopic study of oxidation of aniline and N-methylaniline with dichromate
Mazeikiene R, et al.
Journal of Molecular Structure, 1139, 333-337 (2017)
Eduardo Molina-Jijón et al.
Toxicology, 291(1-3), 93-101 (2011-11-26)
Deferoxamine (DFO) is a recognized iron chelator which has been shown to exert nephroprotection in models of toxic nephropathies. In the present work the potential protective effects of DFO against Cr(VI)-induced nephrotoxicity and oxidant stress were evaluated. Rats were injected
Global Trade Item Number
SKUGTIN
42019-50G-F04061835560523
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. ¿Is this item certified on ISO 17034?
    1 answer
    1. This product is a BAM Certified reference material. BAM is accredited as an RM manufacturer in accordance with DIN EN ISO 17034 (General Requirements for the Competence of Reference Material Manufacturers) by the German Accreditation Body (DAkkS). The certification of our reference materials is based on the principles and requirements of DIN EN ISO 17034 and ISO Guide 35.