Fortfahren mit
60339
Kaliumbicarbonat
BioUltra, ≥99.5% (T)
Synonym(e):
Kaliumhydrogencarbonat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,40
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KHCO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.12
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-059-0
Beilstein/REAXYS Number:
4535309
MDL number:
€ 62,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.5% (T)
form
powder or crystals
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤200 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.010, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kaliumbicarbonat kann mit D-Ribose verwendet werden, um eine synergistische Wirkung auf die Verlangsamung der Krebszelllinienproliferation in vitro einzuleiten. Kaliumbicarbonat wird in Studien zur Wirkung von Bicarbonatsalzen auf die Proteinligandenbindung eingesetzt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43158315481341.04852
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.95% trace metals basis, 99.7-100.5% dry basis
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
500
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder or crystals
form
solid
form
-
form
solid
pH
7.5-9.0 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
pH
8.4-8.6 (20 °C, 99 g/L in H2O)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: soluble 362 g/L at 25 °C
solubility
-
solubility
362 g/L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumbicarbonat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)