Fortfahren mit
1.04818
Kaliumchlorid -Lösung
c(KCl) = 3 mol/l, saturated with silver chloride, for filling of electordes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 40,40
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
UNSPSC Code:
12352402
NACRES:
NA.21
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1711999
Grade:
reagent grade
Form:
liquid
Solubility:
water: soluble
€ 40,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kaliumchlorid -Lösung, saturated with silver chloride 3 mol/l
Quality Segment
grade
reagent grade
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
6.2 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
solubility
water: soluble
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Amperometric lactate biosensor for flow injection analysis based on a screen-printed carbon electrode containing Meldola′s Blue-Reinecke salt, coated with lactate dehydrogenase and NAD+.: Diese Studie untersucht die Entwicklung eines amperometrischen Laktat-Biosensors unter Verwendung einer Kaliumchloridlösung zur Verbesserung der Leistung der Elektrode und stellt eine neuartige Anwendung in der analytischen Chemie zur präzisen Laktatmessung vor (Piano et al., 2010).
  • Stability improvement of alpha-amylase entrapped in kappa-carrageenan beads: physicochemical characterization and optimization using composite index.: In dieser Studie wird die Stabilität von Alpha-Amylase in Kappa-Carrageenan-Kügelchen unter Verwendung einer Kaliumchloridlösung untersucht, wobei ihre Effektivität bei der Aufrechterhaltung der Enzymaktivität in analytischen Verfahren aufgezeigt wird (Sankalia et al., 2006).
  • Volume osmotic flows of non-homogeneous electrolyte solutions through horizontally mounted membrane.: In diesem Artikel wird die Rolle von Kaliumchloridlösungen bei der Untersuchung von osmotischen Volumenströmen beleuchtet und ihre Anwendung bei der Analyse des Elektrolytverhaltens in der analytischen Chemie hervorgehoben (Slezak et al., 2002).
  • Microglial reaction in the rat cerebral cortex induced by cortical spreading depression.: In dieser Studie wird eine Kaliumchloridlösung verwendet, um eine Streudepolarisierung bei Ratten hervorzurufen, was Einblicke in die Mikrogliareaktion liefert und zum Verständnis der Prozesse in der Großhirnrinde im Kontext der analytischen Chemie beiträgt (Gehrmann et al., 1993).
  • Possible factors in the adhesion of fissure sealants to enamel.: Diese Forschungsarbeit untersucht die Faktoren, die die Haftung von Fissurenversiegelungen am Zahnschmelz beeinflussen, wobei Kaliumchloridlösungen eine entscheidende Rolle im Versuchsaufbau spielen, was wertvolle Daten für die Analyse von Zahnmaterialien liefert (Williams & von Fraunhofer, 1979).
Analysis Note
Konzentration (KCl): 2,97–3,03 mol/l
Ag (Silber): ≥ 0,16 g/l
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.04817601371.01255
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
certified reference material
pH
6.2 (20 °C in H2O)
pH
5.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.044 g/cm3
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid -Lösung
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c