Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 333,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
grade
certified reference material
agency
ISO ((17025, 17034))
density
1.044 g/cm3
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Einzelheiten zu Ablaufdatum, Arbeitsschutz, Lagerung und Handhabung und der assoziierten Unsicherheit sind im Analysenzertifikat dokumentiert.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Laden Sie Ihr Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum zu erhalten.
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade - |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) environmental |
| agency ISO ((17025, 17034)) | agency - | agency ISO (17025, 17034) | agency - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| density 1.044 g/cm3 | density 0.998 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchloridlösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1012550500 | 04022536636931 |