Fortfahren mit
1.04699
Immersionsöl
for microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41122605
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
color
light yellow
refractive index
n20/D 1.515-1.517
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Immersionsöl für die Mikroskopie hat eine ölige Beschaffenheit und einen definierten Brechungsindex von etwa 1,516. Es ist wichtig, dass es einen Brechungsindex (nD) von etwa 1,5 hat, somit im Brechungsbereich von Glas liegt und eine homogene Immersion ermöglicht. Immersionsmittel werden bei der Anwendung von Immersionsobjektiven zwischen Präparatoberfläche und Objektivfrontlinse gebracht und verbinden diese. Immersionsöle eliminieren die Lichtablenkung nahezu vollständig, sodass die Wirksamkeit der Linse wesentlich verbessert wird. Immersionsöl für die Mikroskopie wird aus natürlichen Bestandteilen hergestellt und wurde als CE-/IVD-Produkt entwickelt, zertifiziert und registriert. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
1046990001 befindet sich in einer Tropfflasche aus Kunststoff und 1046990100 sind 100 ml in einer Glasflasche.
Analysis Note
Brechungsindex (n 20/D): 1,515 - 1,517
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,0245 - 1,0265
Durchlässigkeit (380 nm; 1 cm): ≥ 65 %
Durchlässigkeit (400 nm; 1 cm): ≥ 78 %
Durchlässigkeit (450 nm; 1 cm): ≥ 90 %
Fluoreszenz (als Quinin bei 365 nm): ≤ 1500 ppb
Viskosität (20 °C): 100 - 120 mPa∙s
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I076556822I0890
color
light yellow
color
yellow
color
-
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
-
IVD
-
IVD
-
Quality Level
400
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immersionsöl
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
104699000104027269708894
104699010004022536053745
104699050004022536053769
Questions
  1. What's the viscosity of the product?
    1 answer
    1. The viscosity specification for the product is 100-120 mPas. The actual results for a specific lot or batch will be reported on the Certificate of Analysis.