Merck
I0765
Immersionsöl
viscosity 150 cSt (lit.)
Synonym(e):
immersion medium for light microscopy
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12171500
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
color
yellow
viscosity
150 cSt(lit.)
density
0.9 g/cm3 at 23 °C
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Immersion Oil has a defined refractive index of about 1.516. It is important that the refractive index (nD) is about 1.5, similar to that of glass. This enables a homogeneous oil immersion to be achieved. Immersion media are used in conjunction with immersion objectives and are located between the surface of the specimen and the lens of the microscope. Immersion oils practically eliminate light beam deflection so that the effectiveness of the lens is considerably increased.
Application
Immersion oil has been used in the following applications:
  1. in epifluorescent microscopy and cell identification
  2. in the assembly and filling of the microinjecting system
  3. in microscopy to reliably visualize dendritic spines
Biochem/physiol Actions
Immersion oil has a larger impact on 3D resolution. Specifically, matching the immersion oil refractive index to glass, reliably enhances the ability to visualize dendritic spines.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Immersionsöl
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
159.8 °F
flash_point_c
71 °C
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - vPvB
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
61788-32-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)