Fortfahren mit
1.04419
Quecksilber(II)-chlorid
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ACS
Synonym(e):
Quecksilber(II)-chlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 259,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 648,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Cl2Hg
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-299-8
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.5% (complexometric), ≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
€ 129,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Packaging: HDPE bottle
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (complexometric), ≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
form
solid
reduction residue
≤0.02%
loss
≤1% loss on drying, 24 h in vacuum
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
bp
302 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
280.7 °C
density
5.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.002%, HgCl2:, passes test
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Gehalt (komplexometrisch): ≥ 99,5 %
Gehalt (komplexometrisch; berechnet auf getrocknete Substanz): 99,5–100,5 %
Identität: entspricht
Aussehen der Lösung: entspricht
Lösung in Ether: entspricht
Säure oder Basizität: entspricht
Quecksilber(I)-chlorid: entspricht
Fe (Eisen): ≤ 0,002 %
Reduktionsrückstand: ≤ 0,02 %
Trocknungsverlust (24 h im Vakuum): ≤ 1,0 %
Entspricht Reag. Ph. Eur., ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.044171.04428
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥99.5% (complexometric), ≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
assay
99.5-100.5% dry basis (complexometric)
assay
≥99.0% dry basis (silver nitrate titration)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
mp
280.7 °C
mp
280.7 °C
mp
259 °C
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Quecksilber(II)-chlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Lagerklasse
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7487-94-7
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)